missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluol, puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™

Artikelnummer. p-7073766
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Artikelnummer. 15693740

Marke: Honeywell Riedel-de Haën 322491L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Chemische Identifikatoren

CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylbenzen, Phenylmethan, Benzol, Methyl, Methacid, Toluol, Monomethylbenzol, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Toluol
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Dichte 0.865 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 4 °C (39.2 °F)
Zündpunkt 997 °F
Strukturformel C6H5CH3
Dampfdruck 22 mmHg (20 °C), 26 mmHg (25 °C)
UN-Nummer 1294
Beilstein 635760
Formelmasse 92.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.7 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt