missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TMEM217 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18607456 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18607456 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607456 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP268661PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 221468
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 26 kDa
Menge 100 μl
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias C6orf128, Chromosome 6 Open Reading Frame 128, DJ355M6.2, Transmembrane Protein 217
Gensymbol TMEM217
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68661. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein TMEM217
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.