Learn More
Toluol, Gütegrad für die Halbleiterindustrie, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430500
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11430500
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 019399.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10, Säuren 0.2 meq/g, Restmenge nach Verdampfung 2 ppm, H2O 0.03 %, durch H2SO4 P.T. verdunkelte Substanzen, Schwefelverbindungen (als S) 0.003 %, Cl 2 ppm, PO4 0.5 ppm
Toluene is used as a solvent in various chemical industries. It is used in the production of various petrochemicals like paint, explosives, urethane foam and phenol formaldehyde used for electrical switches. It is used as a thinner in the paint industry, as a fuel additive to increase octane ratings and as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene
Schmelzpunkt °C to 93°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.867
Siedepunkt 111°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 4°C (40°F)
Zündpunkt 535°C (995°F)
Geruch Aromatic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4967
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Dampfdruck 29 hPa (22mm Hg) at 20°C
Beilstein 635760
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formelmasse 92.14
Güte Halbleiter