Learn More
Toluol, spektralphotometrischer Gütegrad, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383537
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11383537 4 L 4 Liter
11373537 1 L 1 Liter
11353537 4 x 1 L 4 Liter
11363537 4 x 4 L 16 Liter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11383537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 019376.K7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstand 4 ppm, H2O 0.03 %
Toluene is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene
Schmelzpunkt °C to 93°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.867
Siedepunkt 111°C
Menge 4 L
Flammpunkt 4°C (40°F)
Geruch Aromatic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4967
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Beilstein 635760
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formelmasse 92.14
Güte Spektrophotometrisch