Learn More
Thermo Scientific Chemicals Toluidinblau O, rein
Artikelnummer. 10506271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10506271 25 g Glasflasche 25 Gramm
10613732 5 g Glasflasche 5 Gramm
10135113 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10506271 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 348600250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-31-9
Summenformel C15H16ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 305.82
MDL-Nummer MFCD00011934
InChI-Schlüssel HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic blue 17, C.I. 52040, Tolonium chloride
PubChem CID 7083
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluidine blue O
Beilstein 27, 402
Merck Index 15, 9679
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 38.2g/L. Other solubilities: soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name (7-amino-8-methylphenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium; Chlorid
Formelmasse 305.82
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver