Learn More
Toluidin Blau, rein, C.I.52040, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10606662 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10606662
Marke: Fisher Chemical T/2660/46
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
25g, Glasbehälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 92-31-9
Summenformel C15H16ClN3S
MDL-Nummer MFCD00011934
InChI-Schlüssel HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
IUPAC-Name (7-amino-8-methylphenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Formelmasse 305.82g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Fest