Learn More
Tonalide, TRC
Artikelnummer. 30457228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457228 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT53980050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tonalide
CAS 21145-77-7
Summenformel C18 H26 O
Menge 50 mg
Synonym 2'-Acetonaphthone','5',6',7',8'-tetrahydro-3',5',5',6',8',8'-hexamethyl- (8CI), 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetralin, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetraline, AHMT, AHMT (perfume), AHTN, Acetylhexamethyltetrahydronaphthalene, Extralide, Fixolide, Musk tonalid, NSC 19550, Tentarome, Tetralide, Tonalid, Tonalide
InChI-Formel InChI=1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3
SMILES CC1CC(C)(C)c2cc(C(=O)C)c(C)cc2C1(C)C
IUPAC-Name 1-(3,5,5,6,8,8-Hexamethyl-6,7-dihydronaphthalin-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 258.4
Formelmasse 258.1984