Learn More
Bochem™ Zangen für Schalen
Artikelnummer. 10112701
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10112701 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10112701 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 2280
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Laborzangen sind scherenähnliche Werkzeuge zum Greifen von Rundbodenschalen.
  • Für Rundbodenschalen mit einem Durchmesser von ca. 100 bis 250 mm
Spezifikation
Beschreibung Zangen für Schalen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Greifen von Rundbodenschalen
Länge (metrisch) 250 mm
Material Edelstahl (18/10)