Learn More
Werkzeugstahl, AISI O6, T31506, ARMI ∣MBH
Artikelnummer. 17948034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17948034 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17948034 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. IARM45BG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.
Werkzeugstahl, AISI O6, T31506, Ø 38x19mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxygen/Arsenic/Niobium/Titanium/Vanadium/Cobalt/Nitrogen/Tin/Aluminium/Phosphorus/Copper/Nickel/Chromium/Molybdenum/Manganese/Silicon/Carbon/Boron/Antimony/Calcium/Zirconium/Tungsten
CAS 7439-89-6
Menge 1 Ea.
Form Scheibe
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxygen 0.0005 %/Arsenic 0.002 %/Niobium 0.002 %/Titanium 0.002 %/Vanadium 0.003 %/Cobalt 0.004 %/Nitrogen 0.008 %/Tin 0.008 %/Aluminium 0.01 %/Phosphorus 0.01 %/Copper 0.018 %/Nickel 0.024 %/Chromium 0.061 %/Molybdenum 0.24 %/Manganese 0.9 %/Silicon 0.92 %/Carbon 1.42 %/Boron (0.0001) %/Antimony (0.001) %/Calcium (0.001) %/Zirconium (0.001) %/Tungsten (0.004) %