Learn More
Edmund Bühler GmbH™ 2-etagiger Aufsatz SM (ohne Federkl.)
Artikelnummer. 10768211
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Edmund Bühler SM mit 2 Etagen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10768211 Für Edmund Bühler SM mit 2 Etagen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10768211
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 0052 065
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit SM 30- oder Combifix-Schüttlern. Enthält Bohrungen für Federklemmen oder Reagenzglasgestelle.
  • Oberer Rahmen für Schüttler SM30 mit 2 beschichteten Tabletts mit Bohrungen für Federklemmen oder Reagenzglasgestelle
  • Gesamthöhe: 332 mm
  • Abstand zwischen den 2 Etagen: 300 mm
  • Die Gestellsysteme Combifix SM oder das Universaltablett SM können auf dem 2-stöckigen Oberrahmen SM montiert werden
Spezifikation
Produkttyp Oberer Rahmen
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Edmund Bühler SM mit 2 Etagen