Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Pipettenspitzen
Artikelnummer. 10182742 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
0.5 bis 10/20μ l
0.5 bis 20 μl
1 bis 200 μl
5 bis 300 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Gelb
klar
Länge (metrisch):
34.1 mm
4.57 cm
45.7 mm
5.08 cm
50.8 mm
55 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10182742
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verhinderung der Kontamination von Proben sowie zur Vermeidung von Probenverlusten. . Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit konischer Spitze und sicherer Passform ermöglichen präzises Pipettieren.
  • Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
  • Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
  • Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
  • Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
  • Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.1 bis 10 μl
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 34.1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO-Norm 8655, EU-Richtlinie 98/79/EG, Code der zuständigen Behörde: DE/CA90, EN 552/ISO 11137 und DIN EN 556, EU-Richtlinie 2002/95/EG, ISO-Norm 14000 und ISO-Norm 14001, ISO-Norm 10993, DIN-Norm 12600
Sterilisationsmethode Autoklavieren
Format Racks
Spitzenform Universelle Passform
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Produktlinie Top-Line
Material Reines Polypropylen
Graduierungen Standardvolumen