Learn More
TOP1MT Antibody (TOP1MT/613), Biotin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18602089 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18602089 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18602089 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308306B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TOP1MT Monoclonal specifically detects TOP1MT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TOP1MT
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon TOP1MT/613
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias mitochondrial, mitochondrial DNA topoisomerase I, topoisomerase (DNA) I, mitochondrial
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human TOP1MT protein (Uniprot: Q969P6)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 116447
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Produktlinie Novus