Learn More
Topiramat, Lipomed
Artikelnummer. 30462554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462554 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30462554 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMTPR139110
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Topiramat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Topiramate
CAS 97240-79-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Topiramate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H21 N O8 S
Synonym Topiramate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv.
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC1(C)O[C@@H]2 CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3 [C@@H]2O1
IUPAC-Name [(3 AS,5 aR,8 aR,8 bS)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5 A,8 A,8 b-tetrahydrodi[1,3 ]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3 A-yl]methylsulfamat
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 339.36
Menge 10 mg
Formelmasse 339,0988 g/mol