Learn More
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit, with One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R Chemically Competent E. coli Cells
Artikelnummer. p-6927085
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
20 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Artikelnummer. 17856681
Marke: Invitrogen™ K805010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beinhaltet
Box 1:
  • pCR XL-2-TOPO Vektor
  • Salzlösung
  • T3 Primer
  • T7 Primer
  • XL Control PCR-Matrize
  • XL Control PCR-Primer
  • Platinum SuperFi Green PCR-Mastermix
  • SuperFi GC Enhancer
  • Nukleasefreies Wasser
Box 2:
  • Gel-Lösungspuffer (L3)
  • Bindungspuffer (B2)
  • Waschpuffer (W1)
  • Elutionspuffer (E1)
  • PureLink Spin-Reinigungsäulen (in Waschröhrchen)
  • PureLink Rückgewinnungs-/Elutionsröhrchen
Box 3:
  • One Shot OmniMAX 2 T1R chemisch kompetentes E. coli
  • S.O.C. Mittel
  • pUC 19 Kontroll-DNA
Bietet alle erforderlichen Elemente für das effiziente Klonen von besonders langen PCR-Produkten (bis zu 13 kb)
Das Kit verwendet den linearisierten und Topoisomerase I-aktivierten pCR™-XL-2-TOPO Vektor, der mit dem Klonen von Blunt-End-PCR-Fragmenten kompatibel ist.  Die Amplifikation langer PCR-Fragmente wird durch den Platinum™SuperFi™ Green PCR-Mastermix ermöglicht, der im Kit enthalten ist.  Die Topoisomerase I-Aktivierung des Vektors ermöglicht die Ligation von PCR-Produkten in nur 5 Minuten auf Ihrem Labortisch, was zu einer hohen Klonierungseffizienz führt (bis zu 90 % positive Rekombinanten bei 10 kb-Fragmenten).
Der pCR-XL-2-TOPO Vektor enthält:
  • ccdB-Gen für Positivselektion
  • EcoR I-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Einsätzen
  • Ampicillin- und Kanamycin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
  • T7 Promoter-/Primerstelle zur In-vitro-RNA-Transkription und Sequenzierung
  • T7, T3 und M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
Das TOPO XL-2 Gesamt-PCR Klonierungs-Kit enthält:
  • TOPO XL-2 PCR Klonierungs-Kits mit dem pCR-XL-2-TOPO-Vektor
  • Platinum SuperFi Green PCR Master Mix mit einer Proofreading-DNA-Polymerase (> 100X mehr Genauigkeit im Vergleich zu Taq) mit hoher Prozessivität und einem Dichtegradienten zur Erzeugung präziser, langer PCR-Amplikonen, die zur Gelextraktion auf ein Agarose-Gel geladen werden können
  • Das PureLink™ Quick Gel Extraktions- und PCR Aufreinigungs-Kombi-Kit zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen oder zur direkten PCR-Aufreinigung mit einer Silika-basierten Spin-Kartusche in < 30 Minuten
  • One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R chemisch kompetente E. coli-Zellen verbessern die chemisch kompetente Zelllinie und sind perfekt für den Einsatz in allen Klonierungsanwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm OmniMAX2
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Zelltyp Chemisch kompetente E. coli
Klonierungsmethode Zero Blunt TOPO
Inhalt und Lagerung Box 1: Bei –5 bis -30 °C lagern.
• pCR XL-2-TOPO Vektor
• Salzlösung
• T3 Primer
• T7 Primer
• XL Kontroll-PCR-Template
• XL Kontroll-PCR-Primer
• Platinum SuperFi Green PCR-Mastermix
• SuperFi GC-Verstärker
• nukleasefreies Wasser
Packung 2: Bei Raumtemperatur lagern.
• Gellösungspuffer (L3)
• Bindungspuffer (B2)
• Waschpuffer (W1)
• Elutionspuffer (E1)
• PureLink Spin-Säulen für die Aufreinigung (in Waschröhrchen)
• PureLink Rückgewinnungs-/Elutionsröhrchen
Packung 3:
• One Shot OmniMAX 2 T1R chemisch kompetente E. coli
• S.O.C.- Medium
• pUC19-Kontroll-DNA
Kompetente Zellen und pUC19 bei -65 bis -85 °C lagern.
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR Cloning
Anzahl Reaktionen 10 Reaktionen
Produktlinie TOPO
Produkttyp Klonierungskit
Promoter T3, T7
Menge 10 reactions
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Vektor pCR-XL-2-TOPO