Learn More
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit, without competent cells
Artikelnummer. 17176458
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
20 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17176458
Marke: Invitrogen™ K804010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das komplette PCR Klonierungskit enthält alle notwendigen Elemente für das effiziente Klonieren von besonders langen PCR-Produkten
  • Das TOPO™ XL-2 Gesamt-PCR-Klonierungskit bietet alle erforderlichen Elemente für das effiziente Klonen von besonders langen PCR-Produkten (bis zu 13 kb).
  • Das Kit verwendet den linearisierten und Topoisomerase I-aktivierten pCR™-XL-2-TOPO™-Vektor, der mit dem Klonen von Blunt-End-PCR-Fragmenten kompatibel ist. Die Amplifikation langer PCR-Fragmente wird durch den Platinum™ SuperFi™ Green PCR Master Mix ermöglicht, der im Kit enthalten ist.
  • Die Topoisomerase I-Aktivierung des Vektors ermöglicht die Ligation von PCR-Produkten in nur 5 Minuten auf Ihrem Labortisch, was zu einer hohen Klonierungseffizienz führt (bis zu 90 % positive Rekombinanten mit 10 kb-Fragmenten).
  • ccdB-Gen für Positivselektion
  • EcoR I-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Einsätzen
  • Ampicillin- und Kanamycin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
  • T7 Promoter-/Primerstelle zur In-vitro-RNA-Transkription und Sequenzierung
  • T7, T3 und M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
  • TOPO XL-2 PCR Klonierungs-Kits mit dem pCR-XL-2-TOPO-Vektor
  • Platinum SuperFi Green PCR Master Mix mit einer Proofreading-DNA-Polymerase (> 100X mehr Genauigkeit im Vergleich zu Taq) mit hoher Prozessivität und einem Dichtegradienten zur Erzeugung präziser, langer PCR-Amplikonen, die zur Gelextraktion auf ein Agarose-Gel geladen werden können
  • Das PureLink™ Quick Gel Extraktions- und PCR Aufreinigungs-Kombi-Kit zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen oder zur direkten PCR-Aufreinigung mit einer Silika-basierten Spin-Kartusche in < 30 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm Nicht enthalten
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Klonierungsmethode Zero Blunt TOPO
Inhalt und Lagerung Box 1: Lagerung bei -5 bis -30 °C.
• pCR XL-2-TOPO Vektor
• Salzlösung
• T3 Primer
• T7 Primer
• XL-Kontroll-PCR-Template
• XL-Kontroll-PCR-Primer
• Platinum SuperFi Grün PCR Master Mix
• SuperFi GC Enhancer
• Nuklease-freies Wasser
Box 2: Bei Raumtemperatur lagern.
• Gel-Solubilisierungspuffer (L3)
• Bindungspuffer (B2)
• Waschpuffer (W1)
• Elutionspuffer (E1)
• PureLink Aufreinigungs-Spin-Säulen (in Waschröhrchen)
• PureLink Rückgewinnungs/Elutionsröhrchen
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR Cloning
Anzahl Reaktionen 10 Reaktionen
Produktlinie TOPO
Produkttyp Klonierungskit
Promoter T3, T7
Menge 10 reactions
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Vektor pCR-XL-2-TOPO