Learn More
IKA™ Kleinsmagnetrührer topolino mobil 3381300
Artikelnummer. 10014124 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
10014124 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10014124 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003381300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 €
    350.00 € / 1 Stück
    Sparen 215.00 €
    38% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mobiler Mini-Magnetrührer zum Mischen von Mengen bis zu 250 ml für Batterie- und Netzbetrieb.
  • Langlebiger, bürstenloser Motor
  • Stufenlos verstellbarer Geschwindigkeitsbereich
  • Hohe Magnethaftung
  • Tragbarer Betrieb mit langer Betriebszeit (8 bis 12 h)
  • Kurze Ladezeit (2 bis 3 h)
  • Standardmäßige, austauschbare, wieder aufladbare AA-Batterien
  • Optionaler Energiemodus: A) netzfrei mit Standardbatterien, b) Mit mitgeliefertem Netzadapter (ohne Batterien), c) Kombinierter Netz-/Batteriebetrieb (mit Batterien)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 300 bis 1.800 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Polypropylen
Fassungsvermögen 250 ml
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 9 W
Durchmesser (metrisch) 140/40 mm
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Höhe (metrisch) 37 mm
Breite (metrisch) 95 mm
Stromstärke 1.000 mA
Frequenz 50/60 Hz
Einstellung der Energieversorgung 8 bis 12 h
Zertifizierung/Konformität DIN EN 60529
Modell Topolino Mobil
Motortyp Langlebiger, bürstenloser Motor
Schutzartklasse IP 20
Typ Mini-Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 320 g