Learn More
Topotecan-d6 Carbonsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30456856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456856 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30456856 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5425121MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Topotecan-d6 Carboxylic Acid Sodium Salt
CAS 1263470-27-4
Summenformel C23 D6 H18 N3 Na O6
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H25N3O6.Na/c1-4-23(32,22(30)31)16-8-18-20-12(9-26(18)21(29)15(16)11-27)7-13-14(10-25(2)3)19(28)6-5-17(13)24-20;/h5-8,27-28,32H,4,9-11H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/i2D3,3D3;
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(Cc1c(O)ccc2nc3C4=CC(=C(CO)C(=O)N4Cc3cc12)C(O)(CC)C(=O)O[Na])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name [2-[1-[[Bis(trideuteriomethyl)amino]methyl]-2-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-9-oxo-11H-indolizino[1,2-b]chinolin-7-yl]-2-hydroxybutanoyl]oxynatrium
Molekulargewicht (g/mol) 467.48
Formelmasse 467.194