Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Agarose PROMO
Artikelnummer. 15649484 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Artikelnummer. 15649484
Marke: Thermo Scientific™ R0491RMD123
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
TopVision Agarose ist hochgereinigte Agarose, die für die analytische und präparative Elektrophorese von Nukleinsäuren geeignet ist.
Thermo Scientific TopVision Agarose provides optimal concentration between 0.7 to 2% in all typical buffer systems. It is a highly purified agarose with very low EEO values certified by strict quality control test procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Agarose Gel