Beschreibung
Thermo Scientific TopVision Agarose verspricht eine optimale Konzentration zwischen 0,7 bis 2 % in allen üblichen Puffersystemen. Es handelt sich um eine hochgereinigte Agarose mit sehr niedrigen EEO-Werten, die durch strenge Qualitätskontrollverfahren zertifiziert sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Agarose Gel |