Learn More
3M™ Tora™ Schutzbrille
Artikelnummer. 15769807
Change view
Click to view available options
:
Linsentönung: Bronze
Artikelnummer.
15769807 Linsentönung: Bronze
1 options
Artikelnummer. 15769807
Marke: 3M™ 7000061916
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
3M™ Tora™ Schutzbrillen besitzen rundum umschließende Brillengläser, die hervorragende periphere Sicht bei gleichzeitig gutem Seitenschutz gewährleisten.
  • Schutzbrillen mit rundum umschließenden Brillengläsern bieten hervorragende periphere Sicht bei gleichzeitig gutem Seitenschutz
  • Antikratz- und Antifog-Beschichtung für bessere Haltbarkeit und Sicht
  • Extrem leicht, nur 22 g
  • Verstellbares Brillenband erhöht den Tragekomfort und gewährleistet praktische Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 166:2001
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Bronze
Produkttyp Schutzbrillen
Lens Material Polycarbonat