Learn More
STEMCELL Technologies Torin 2
Artikelnummer. 17139981
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17139981 5 mg 5 Milligramm
17149981 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17139981 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 1000259
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
mTOR pathway inhibitor; Inhibits mTOR
  • Torin 2 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor against mTOR (EC50 = 0.25 nM), a key regulator of cell growth, survival, and autophagy (Liu et al.; Petherick et al.)
  • Inhibits proliferation of lung, breast, colorectal, and cervical cancer cell lines (Liu et al.)
  • Blocks mTOR complex 1 (mTORC1)-associated cell cycle progression and induces autophagy in hepatocellular carcinoma cells (Wang et al.)
Spezifikation
CAS 1223001-51-1
Menge 5 mg
Summenformel C24H15F3N4O
Reinheit ≥ 98%