Learn More
STEMCELL Technologies Torin 2
Artikelnummer. 17149981
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17149981 10 mg -
17139981 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17149981 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 1000260
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
mTOR pathway inhibitor; Inhibits mTOR
  • Torin 2 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor against mTOR (EC50 = 0.25 nM), a key regulator of cell growth, survival, and autophagy (Liu et al.; Petherick et al.)
  • Inhibits proliferation of lung, breast, colorectal, and cervical cancer cell lines (Liu et al.)
  • Blocks mTOR complex 1 (mTORC1)-associated cell cycle progression and induces autophagy in hepatocellular carcinoma cells (Wang et al.)
Spezifikation
CAS 1223001-51-1
Menge 10 mg
Summenformel C24H15F3N4O
Reinheit ≥ 98%