Learn More
Torin 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16496056 100 mg
16485468 10 mg
16471056 200 mg
16461647 50 mg
16438187 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496056 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Torin 2 is an mTOR inhibitor with EC50 of 0.25 nM for inhibiting cellular mTOR activity, and exhibits 800-fold selectivity over PI3K (EC50: 200 nM). Torin 2 also inhibits DNA-PK with an IC50 of 0.5 nM in the cell free assay. Torin 2 can suppress both mTORC1 and mTORC2.
Torin 2 is an mTOR inhibitor with EC50 of 0.25 nM for inhibiting cellular mTOR activity, and exhibits 800-fold selectivity over PI3K (EC50: 200 nM). Torin 2 also inhibits DNA-PK with an IC50 of 0.5 nM in the cell free assay. Torin 2 can suppress both mTORC1 and mTORC2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Torin 2
CAS 1223001-51-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H15F3N4O
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 15.62 mg/mL (36.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(C=C1)C=NC3=CC=C(C=C32)C4=CC=C(N=C4)N)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5
Molekulargewicht (g/mol) 432.4
Formelmasse 432.4
Reinheit (%) 98.51%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease