Learn More
Emma Safety Footwear Torino Safety Shoes
Artikelnummer. 13204454
Change view
Click to view available options
Größe:
40
41
46
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
13204454 40 1 Paar
13214454 41 1 Paar
13264454 46 1 Paar
13284454 48 1 Paar
4 options
Artikelnummer. 13204454
Marke: Emma Safety Footwear MM13509040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The formally styled business shoe that protects the feet from above and below with water-resistant leather uppers, zero penetration in-sole and a steel safety toe cap. Specifically designed for standing, walking and the occapional run.
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Sanitized
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Turin
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder
Material Leder
Größe 40
Zehenmaterial Stahl