Learn More
Tork Grundlegende Arbeiten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10398964 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 m x 21,5 cm
300 m x 20 mm
Packungsgröße:
11 Stück
6 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10398964 300 m x 20 mm 6 Rollen
10746601 120 m x 21,5 cm 11 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10398964 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 120155
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Produkttyp Universalwischtücher
Länge (metrisch) 300  m
Breite (metrisch) 20  cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 300 m x 20 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für stark frequentierte Bereiche
Lage 1-lagig