Learn More
SCA Hygiene Products™ Tork Reinigungstuch, Cellulose, Polypropylen, Polyester
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8010042 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Abmessungen (L x B):
108 x 385 mm
380 m x 428 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 10207164
Marke: SCA Hygiene Products™ 510104
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (metrisch) 380  m
Breite (metrisch) 428 mm
Material Cellulose, Polypropylen, Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, ISO 14001 und EMAS
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Abmessungen (L x B) 380 m x 428 mm
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Geräte) Tork Zubehör: Müllbeutelhalterung, Bodenständer, mobiler Bodenständer in Weiß mit hoher Kapazität, Wandhalter
Verpackungsmenge 1 Rolle
Lage 1-lagig