Learn More
Tosedostat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488777 5 mg -
16482317 50 mg -
16456556 100 mg 100 Milligramm
16423446 25 mg -
16416188 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16488777 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14807
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tosedostat (CHR-2797) is an orally active aminopeptidase inhibitor. CHR-2797 exerts antiproliferative effects against a range of tumor cell lines.
Tosedostat (CHR-2797) is an orally active aminopeptidase inhibitor. CHR-2797 exerts antiproliferative effects against a range of tumor cell lines.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tosedostat
Physikalische Form Solid
CAS 238750-77-1
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H30N2O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym CHR-2797
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OC1CCCC1)[C@@H](NC([C@@H]([C@H](O)C(NO)=O)CC(C)C)=O)C2=CC=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 406.47
Formelmasse 406.47
Reinheit (%) 98.37%
Güte Research