Learn More
Tosylcyanid (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30456914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456914 2.5 g 2.50 Gramm
30450554 5 g -
30449879 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456914 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT6310002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19158-51-1
Summenformel C8H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 181.21
Synonym 4-Methylbenzenesulfonyl Cyanide, p-Toluenesulfonyl Cyanide, 4-Toluenesulfonyl Cyanide, Tosyl Cyanide, p-Tolylsulfonyl Cyanide
IUPAC-Name (4-methylphenyl)sulfonylformonitril
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tosyl Cyanide
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
Formelmasse 181.0197