Learn More
Standards für die Gesamtzahl der Säuren
Artikelnummer. 11985134
Click to view available options
Menge:
50 g
125 g
3 x 50 g
Konzentration:
0,99 mg KOH/g)
0.096 mg KOH/g
0.48 mg KOH/g
1.53 mg KOH/g
2.02 mg KOH/g)
2.48 mg KOH/g)
2.48 mg KOH/g
2.96 mg KOH/g
4,57 mg KOH/g)
Packungsgröße:
125 Gramm
3 Stück
50 Gramm
Artikelnummer. 11985134
Marke: Paragon Scientific TAN001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die ISO17025- und ISO17034-Säurezahl(AN)-Standards von Paragon Scientific wurden speziell für die Verifizierung von Analysegeräten zur Bestimmung der Säurezahl mittels potentiometrischer Titration hergestellt.
Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen ASTM D664/IP 177 zertifiziert. Die Herstellung und Zertifizierung erfolgt in strikter Übereinstimmung mit den beiden UKAS-Akkreditierungen von Paragon Scientific nach ISO17025 und ISO17034. Mit dieser doppelten Akkreditierung stellen wir ein Höchstmaß an Konformität sicher und ermöglichen weltweit glaubwürdige zertifizierte Daten.
  • Säurezahl (TAN) getestet und zertifiziert gemäß ASTM D664/IP 177
  • Streng zertifiziert gemäß ISO 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
  • Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
  • Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
  • Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
  • Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
  • Hergestellt in Großbritannien
  • 24 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Konzentration 0.096 mg KOH/g
Menge 125 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TAN001
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Nennwerte angegeben