Learn More
Gesamt-Säurezahl (TAN) Standard, 1,5 mg/g Kaliumhydroxid (KOH) in Matrix von synthetischem Basisöl, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
- Standard ist Teil des Linearitäts-Sets von TAN-Standards
- Bereich von 0,5 bis 4,5 mg/g KOH in synthetischem Basisöl
- Genauigkeit: 2%
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Winchester-Flasche aus Braunglas |
| Physikalische Form | Fest |
| Verfahren | Zum Kalibrieren, Kontrollieren oder Validieren der Methode oder Ausrüstung, die zur Durchführung von TAN-Tests verwendet wird |
| Typ | TAN Standard |
| Menge | 100 g |