Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer zum vollständigen eintauchen, mit grünem Alkohol gefüllt
Artikelnummer. 13008583
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−10 °C bis 110 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
13008583 −10 °C bis 110 °C 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13008583
Marke: Brannan™ 46/330/5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Schulungszwecke. Brannan™ Total Immersion Initial™ Thermometer grünem Spiritus bieten erhebliche Einsparungen, ohne Kompromisse bei der herkömmlichen Qualität und Genauigkeit von Brannan einzugehen.
Ideal für Schulungszwecke.Brannan™ Total Immersion Initial™ Thermometer grünem Spiritus bieten erhebliche Einsparungen, ohne Kompromisse bei der herkömmlichen Qualität und Genauigkeit von Brannan einzugehen.
  • Weiße Rückseite
  • 200 mm Länge
  • Wiederverwertbar und einfach abzulesen
  • Temperaturbereich von -10 °C bis +110 °C
  • Glasröhrchen: Kerosin gefüllt
  • Integrierter Kolben mit verstärkter Rührspitze
  • Nicht abnehmbares, geformtes dreieckiges Glasoberteil verhindert das Wegrollen
Spezifikation
Flaschenfüllung Grüner Alkohol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universal-
Art der Immersion Vollständig eintauchbar
Material Glas
Produkttyp Laborthermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230 °F
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14 °F
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) −10 °C bis 110 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Universalgeräte
Genauigkeit ±2 °C
Unterteilung 1 °C