Learn More
Fisherbrand™ Niedertemperatur-Thermometer für vollständige Immersion
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–80 bis 30 °C
Packungsgröße:
30 Stück
Beschreibung
Weiß hinterlegtes, komplett eintauchbares Thermometer mit nicht-rollendem Design
- Gesamtlänge 300 mm
- Durchmesser 7 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 7 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universal- |
| Art der Immersion | Gesamt |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Material | Glas |
| Thermometerfüllung | Alkohol |
| Produkttyp | Niedrigtemperatur-Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 30 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | −80 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | –80 bis 30 °C |