Beschreibung
Weiß hinterlegtes, komplett eintauchbares Thermometer mit nicht-rollendem Design- Gesamtlänge 300 mm
- Durchmesser 7 mm
Spezifikation
| 7 mm | |
| Gesamt | |
| Glas | |
| Niedrigtemperatur-Thermometer | |
| −80 °C |
| Allgemeine Anwendungen | |
| 300 mm | |
| Spiritus | |
| 30 °C | |
| –80 bis 30 °C |