Learn More
Amarell™ Präzisionsthermometer für vollständige Immersion
Artikelnummer. 10462712
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-100°bis +30 °C
0°bis 100 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch)
10462712 0°bis 100 °C
10389650 -100°bis +30 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462712 Lieferant Amarell™ Lieferanten-Nr. L26642
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Flaschenfüllung Roter Alkohol
Zertifizierung/Konformität DIN
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tests im Auftrag der Regierung
Art der Immersion Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch) 550 mm
Produkttyp Präzisionsthermometer
Max. Temperatur (metrisch) 100 °C
Min. Temperatur (metrisch) 0 °C
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 100 °C
Calibrated Ja
Unterteilung 0,1 °C