Learn More
Amarell™ Präzisionsthermometer für vollständige Immersion
Beschreibung
Typ A:
Hg-Füllung. Kapillare prismatisch blauleuchtend. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ B:
Rote Spezialfüllung. Kapillare prismatisch unbelegt. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ: B
Messbereich: 0 - +100 °C
Teilung: 0,1 °C
L/φ: 550/9 - 9,5mm
Hg-Füllung. Kapillare prismatisch blauleuchtend. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ B:
Rote Spezialfüllung. Kapillare prismatisch unbelegt. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ: B
Messbereich: 0 - +100 °C
Teilung: 0,1 °C
L/φ: 550/9 - 9,5mm
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Roter Alkohol |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tests im Auftrag der Regierung |
| Art der Immersion | Vollständiges Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 550 mm |
| Produkttyp | Präzisionsthermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 100 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | 0 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 100 °C |
| Calibrated | Ja |
| Mehr anzeigen |