Learn More
Gesamt Kjeldahl Stickstoffstandard: TKN @ 1000 mg/L in 1% HCl
Artikelnummer. 30311360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30311360 500 mL
30315813 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30311360 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTOTKJN1K500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Total Kjeldahl Nitrogen
Lösungsmittel oder Matrix Dilute HCl
Menge 500 mL