Learn More
R&D Systems™ Total MMP-2 Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Total MMP-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human, mouse, rat, porcine, canine MMP-2 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.50 to 32 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.082 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum |
| Spezifität | Recombinant MMP-2 and natural Human, Mouse, Rat, Porcine, and Canine active, pro-, and TIMP complexed MMP-2. |
| Ausreichend für | 1 x 96-well Plate |
| Zielspezies | Canine, Human, Maus, Porcine, Rat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |