Learn More
Total Organic Carbon Standard: TOC @ 100 mg/L in H2O, VHG™
Artikelnummer. 17987554
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17987554 500 mL 500 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 17987554
Marke: VHG Labs VHGTOC100500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Total Organic Carbon Standard: TOC @ 100 mg/L in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon
CAS 7440-44-0
Verfahren Wet Chemistry
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbon
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C
Synonym Carbon, Charcoal activated
InChI-Formel InChI=1S/C
SMILES [C]
IUPAC-Name carbon
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
Menge 500 mL
Formelmasse 12 g/mol