Learn More
WTW™ Testkits für Total Organic Carbon (gesamter organischer Kohlenstoff)
Artikelnummer. p-8002857
Change view
Click to view available options
Bereich:
5 bis 80 mg/l
50 bis 800 mg/l
Packungsgröße:
100 Gramm
75 Gramm
Artikelnummer. Bereich unitSize
11789513 50 bis 800 mg/l 100 Gramm
11769513 5 bis 80 mg/l 75 Gramm
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11789513
Marke: WTW™ 252037
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyten So4-1 TP: Bariumsulfat, turbidometrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung des TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 90
Bereich 50 bis 800 mg/l
Ausreichend für 25 Tests
Testmethode Photometrisch
Typ CombiCheck Sulfat (SO4)-Zelltestkit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TOC Cell Test Method: photometric 50 - 800 mg/l Spectroquant
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid