Description
- Weiches, elastisches Latexmaterial sorgt für Tragekomfort
- Dünnes, leichtes Design für eine verbesserte Tastempfindlichkeit
- Texturierte Fingerspitzen ermöglichen die einfache Handhabung kleiner Gegenstände und Werkzeuge
- FDA-Standards für die Verwendung in der Lebensmittelverarbeitung
- Beidhändig tragbar, zum einmaligen Gebrauch
- Ideal für zahlreiche der folgenden Anwendungen:
- Laboranalyse oder technische Arbeiten
- Handhabung von komplexen Teilen
- Lebensmittelverarbeitung und -handhabung
- Qualitätskontrolle
- Elektronikbaugruppe
- Leichte Wartung und Reinigung
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 9001:2008 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003 |
| Chemotherapeutic Rated | Nein |
| Chlorinated | Ja |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Labor, Industrie |
| AQL | 1,5 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Show More |