Learn More
Ansell TouchNTuff™ 69-318 Latexhandschuhe
Artikelnummer. p-142384 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15383567 Extraklein 100 Stück
15393567 Klein 100 Stück
15308516 Mittel 100 Stück
15303577 Groß 100 Stück
15313577 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen kann. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Artikelnummer. 15383567 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 69318060
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen kann. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Der leichte Latexhandschuh mit texturierten Fingern und taktiler Empfindlichkeit für die einfache Handhabung kleiner Gegenstände und empfindlicher Instrumente.
  • Weiches, elastisches Latexmaterial sorgt für Tragekomfort
  • Dünnes, leichtes Design für eine verbesserte Tastempfindlichkeit
  • Texturierte Fingerspitzen ermöglichen die einfache Handhabung kleiner Gegenstände und Werkzeuge
  • FDA-Standards für die Verwendung in der Lebensmittelverarbeitung
  • Beidhändig tragbar, zum einmaligen Gebrauch
  • Ideal für zahlreiche der folgenden Anwendungen:
    • Laboranalyse oder technische Arbeiten
    • Handhabung von komplexen Teilen
    • Lebensmittelverarbeitung und -handhabung
    • Qualitätskontrolle
    • Elektronikbaugruppe
    • Leichte Wartung und Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kategorie III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003
Chemotherapeutic Rated Nein
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor, Industrie
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex-Einweghandschuhe
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,14 mm
FDA 510 (k) Nein
Modell 6931800XS
Serie TouchNTuff™ 69-318
Zugfestigkeit 18 MPa
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24,1 cm