Learn More
Thermo Scientific™ Trockenbad/Heizblock mit Touchscreen, 1-Blockaufbau, 200 - 240 V, CN-, EU- und UK-Stecker
Artikelnummer. 15312195 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 Block
2 Blöcke
4 Blöcke
Steckertyp:
CN, EU, UK
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Steckertyp Packungsgröße
15312195 4 Blöcke CN, EU, UK 1 Stück
15392185 1 Block CN, EU, UK 1 Stück
15302195 2 Blöcke CN, EU, UK 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15312195 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88870012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 €
    861.22 € / 1 Stück
    Sparen 178.78 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unser anwenderfreundliches Trockenbad mit Touchscreen gewährleistet eine genaue Temperaturstabilität und Einheitlichkeit.
Entwickelt zum Erreichen einer präzisen Temperaturstabilität und -konstanz mit einer anwenderfreundlichen Touchscreen-Regelung. Mit Modellvarianten mit ein, zwei oder vier Blöcken, einer breiten Palette an Heizblöcken und einem weiten Umgebungstemperaturbereich von +5 °C bis 130 °C finden Sie mit Sicherheit das Trockenbad, das Ihren Anwendungsansprüchen genügt. Thermo Scientific™ Touchscreen-Trockenbad/Heizblock umfasst erweiterte Funktionen wie einen Timer, Programmierbarkeit mit Speichermöglichkeit von bis zu zehn Programmen mit jeweils fünf Schritten sowie einen optionalen externen Temperaturfühler zur Regelung des Heizverlaufs mittels Echtzeit-Fühleranzeige.
  • Fortschrittliche, interne Temperaturfühlsonde für eine außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -steuerung
  • Temperaturabweichungsanpassung
  • Präzise Temperatursteuerung mit PID-Schaltung
  • Die Temperaturselbstkalibrierung ermöglicht den Abgleich der Temperatur auf den gewünschten Wert
  • Die Zeitschaltuhr ermöglicht dem Anwender, akkurat die Erwärmdauer zu überwachen
  • Passwortschutzfunktion
  • Austauschbare Probenblocks aus Aluminiumlegierung bieten eine Vielseitigkeit, einfache Reinigung und Desinfektion
  • Auswahl an Konfigurationen, um 1, 2 und 4 austauschbare modulare Blöcke aufzunehmen, um eine Vielzahl an Gefäßen und Anwendungen zu fassen
  • Eine pulverbeschichtete Stahlkörperkonstruktion stellt die Haltbarkeit sicher
  • Bei Anschluss der externen Temperatursonde trennt sich die interne Temperatursonde automatisch, wodurch die Temperaturanzeige und -steuerung von der externen Temperatursonde abhängig wird
  • Einfach zu bedienende Touchscreen-Steuerung zeigt Zeit und Temperatur an
  • 10-Anwendereinstellungsprogramme, wobei jedes bis zu 5 sequenzielle Schritte verschiedener Temperaturen und Zeitdauern unterstützt
  • Ein integriertes Gerät zum Schutz vor zu hohen Temperaturen für zusätzliche Sicherheit
Anwendungen:
  • Probenvorbereitung
  • Enzymkonservierung
  • Enzym-Substrat-Reaktionen
  • DNA-Amplifikation
  • Elektrophoresegel-Degeneration
  • Serumgerinnung
Benötigtes Zubehör:
  • Einheit muss mit Block/Blöcken bestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, cULus, RoHS
Reglertyp PID Digital
Aufnahmevermögen 4 Blöcke
Beleuchtung LED
Material Pulverbeschichteter Stahl
Steckertyp CN, EU, UK
Relative Luftfeuchtigkeit < 80%
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 ° bis 130 °C (Umgebungstemperatur von 25 °C)
Typ Trockenbad/Block
Sicherung 250 V 3.15 A
Aufheizgeschwindigkeit ≤ 25 min 30 ° bis 130 °C
Enthält Blockthermostat, CN-, EU- und UK-Stecker, Blockheber
Anzahl Blöcke 4 (separat bestellbar)
Temperaturgenauigkeit ≤ ± 0,5 °C
Temperaturgleichförmigkeit ≤ ± 1 °C
Zeitschaltuhr 0 bis 99:59 min oder Dauerbetrieb
Gewährleistung 2 Jahr, Austausch
Abmessungen (L x B x H) 535 x 200 x 100 mm (21.1 x 7.9 x 3.9 in.)
Länge (angloamerikanisch) 21.1 in.
Länge (metrisch) 535 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,9 in.
Breite (metrisch) 200 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 11.24 lb.
Gewicht (metrisch) 5.1 kg
Spannung 200/240 V
Frequenz 50/60
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Garantie: Standardmäßige eingeschränkte Thermo Fisher Scientific Garantie von 2 Jahren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.