Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 69-210 Serie Latexhandschuhe aus Naturgummi
Artikelnummer. 15306967 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15306967 Groß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15306967 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 69210090
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Gepudert für leichteres Anziehen und Feuchtigkeitsabsorption. Ansell Edmont™ TouchNTuff™ Latexhandschuhe aus Naturkautschuk der Serie 69-210 sorgen für eine überragende taktile Empfindlichkeit für empfindliche Aufgaben
  • Kombiniert Sicherheit und Komfort für vorsichtige Handhabung.
  • Beidhändig tragbar, Handschuh passt auf beide Hände
  • Praktisch und wirtschaftlich: Bestände können auf ein Minimum reduziert werden
  • Flexibel und bequem zu tragen: kühler als Vinyl, mit überlegener Fingerflexibilität und Griffigkeit
  • Erhältlich in gepuderter (69-210) und nicht gepuderter  (69-318) Ausführung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Natural
Latex Free Nein
Material Rubber Latex
Gepudert Gepudert
Größe Groß
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Menge 100/box
Serie 69-210