Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 69-210 Serie Latexhandschuhe aus Naturgummi
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Kombiniert Sicherheit und Komfort für vorsichtige Handhabung.
- Beidhändig tragbar, Handschuh passt auf beide Hände
- Praktisch und wirtschaftlich: Bestände können auf ein Minimum reduziert werden
- Flexibel und bequem zu tragen: kühler als Vinyl, mit überlegener Fingerflexibilität und Griffigkeit
- Erhältlich in gepuderter (69-210) und nicht gepuderter (69-318) Ausführung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Natural |
| Latex Free | Nein |
| Material | Rubber Latex |
| Gepudert | Gepudert |
| Größe | Groß |
| Dicke (metrisch) | 0,1 mm |
| Menge | 100/box |
| Serie | 69-210 |