Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Handschuhe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15945021 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7,5
8
8,5
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
15945021 6 200 Paare
15955021 6,5 200 Paare
15965021 7,5 200 Paare
15975021 8 200 Paare
15985021 8,5 200 Paare
5 options
Artikelnummer. 15945021
Marke: Ansell™ 73300060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ TouchNTuff™ 73–300 ist ein dünner Neopren-Handschuh, der erweiterte taktile Empfindlichkeit und chemischen Spritzschutz gegen ein umfangreiches Sortiment an Chemikalien bietet.
  • Kompatibel mit Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)/Klasse A
  • Dünne Ausführung für hervorragende Tastempfindlichkeit
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalienspritzer
  • Verhindert Typ I- und Typ IV-Allergien
  • Der Manschettenstil ist mit SureFit™ Technologie eingesäumt
  • Lochfreiheit 0.65 AQL
  • Verlängerte Manschette
  • Doppelhandschuh empfohlen
  • Die Oberfläche des inneren Handschuhs ist beschichtet
  • Anatomisch mit gebogenen Fingern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-gekennzeichnet CE0493
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Beschreibung Glatte Außenfläche der Handschuhe
Anwendungen Laboratory
Farbe Creme
Latex Free No
Material Neopren
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe 6
Dicke (angloamerikanisch) 0,15 mil
Dicke (metrisch) 0,10 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Smooth
Auskleidung Unlined
Verpackungsart Polybeutel
Menge 20 Paare
Stulpenlänge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Stulpenlänge (metrisch) 295 mm