Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ Chemikalienresistente cremefarbene Handschuhe der Serie 73-300 aus Neopren
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
9
Packungsgröße:
200 Paare
Beschreibung
- Die ergonomisch gestalteten, handspezifischen Formstücke sorgen für eine hervorragende Passform und hohen Komfort, weniger Ermüdung und Stress der Hände.
- Aus 100 % Polychloropren
- Hypoallergen – Enthält kein Naturlatex und es werden keine Beschleuniger bei der Herstellung verwendet, um das Risiko von Typ I- und Typ IV-Hautallergien zu verringern
- Die Ansell SureFit Technologie verhindert das Aufrollen des Bündchens und sorgt so für noch besseren Schutz
- Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht einfaches Anziehen mit trockenen oder nassen Händen
- Design und Polymerdicke erleichtern und vereinfachen die Handhabung von doppelten Handschuhen
- Die Cremefarbe zeigt Risse an, wenn sie mit Handschuhen in einer anderen Farbe verwendet wird
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A1:2009 und EN 374:2003 |
| Klassifikation | Kategorie III |
| Beschichteter Bereich | Innenfutter |
| Accelerator Free | No |
| Anwendungen | Laboratory |
| AQL | 0.65 |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Creme |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Mehr anzeigen |