Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ Chemikalienresistente cremefarbene Handschuhe der Serie 73-300 aus Neopren
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8005371 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
15680914 9 200 Paare
15249189 7 200 Paare
2 options
Artikelnummer. 15680914
Marke: Ansell™ 73300090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet aufgrund der 0.13 mm-Polymerdicke (5 mil) eine unübertroffene Empfindlichkeit bei doppeltem Handschuhverfahren und Trockenanwendungen. Ansell Edmont™ TouchNTuff™ Neopren-Handschuhe der 73-300 Serie bieten Spritzschutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • Die ergonomisch gestalteten, handspezifischen Formstücke sorgen für eine hervorragende Passform und hohen Komfort, weniger Ermüdung und Stress der Hände.
  • Aus 100 % Polychloropren
  • Hypoallergen – Enthält kein Naturlatex und es werden keine Beschleuniger bei der Herstellung verwendet, um das Risiko von Typ I- und Typ IV-Hautallergien zu verringern
  • Die Ansell SureFit Technologie verhindert das Aufrollen des Bündchens und sorgt so für noch besseren Schutz
  • Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht einfaches Anziehen mit trockenen oder nassen Händen
  • Design und Polymerdicke erleichtern und vereinfachen die Handhabung von doppelten Handschuhen
  • Die Cremefarbe zeigt Risse an, wenn sie mit Handschuhen in einer anderen Farbe verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Klassifikation Kategorie III
Beschichteter Bereich Innenfutter
Accelerator Free No
Anwendungen Laboratory
AQL 0.65
Coating Material Polyurethan
Farbe Cremefarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Latex Free Ja
Material Neopren, Polychloropren
Gepudert Powder Free
Produkttyp Chemikalienresistente Handschuhe
Größe 9
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 5 mil
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Menge 200 Paare/Karton
Serie 73-300
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm