Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Handschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15905021 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 15905021
Marke: Ansell™ 83300090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ TouchNTuff™ 83–300 ist ein ultraweicher Polyisopren-Handschuh, der die Leistung von Naturlatex ohne Risiko einer Latexsensibilisierung bietet.
  • Kompatibel mit Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)/Klasse A
  • Zusätzlicher Komfort mit dem Gefühl einer zweiten Haut
  • Latexfreies Polyisopren
  • Verhindert Typ-I-Allergien
  • Verlängerte Manschette
  • Der Manschettenstil ist mit SureFit™ Technologie eingesäumt
  • Lochfreiheit 0.65 AQL
  • Doppelhandschuh empfohlen
  • Die Oberfläche des inneren Handschuhs ist beschichtet
  • Anatomisch mit gebogenen Fingern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D2577, CE-Kennzeichnung CE0493
Chlorinated Yes
Beschreibung Glatte Außenfläche der Handschuhe
Anwendungen Laboratory
Farbe Weiß
Latex Free Yes
Material Polyisopren
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 0,25 mil
Dicke (metrisch) 0,17 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KPT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Grip Design Smooth
Auskleidung Unlined
Verpackungsart Polybeutel;
Menge 20 Paare
Stulpenlänge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Stulpenlänge (metrisch) 295 mm