Beschreibung
- Kompatibel mit Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)/Klasse A
- Zusätzlicher Komfort mit dem Gefühl einer zweiten Haut
- Latexfreies Polyisopren
- Verhindert Typ-I-Allergien
- Verlängerte Manschette
- Der Manschettenstil ist mit SureFit™ Technologie eingesäumt
- Lochfreiheit 0.65 AQL
- Doppelhandschuh empfohlen
- Die Oberfläche des inneren Handschuhs ist beschichtet
- Anatomisch mit gebogenen Fingern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D2577, CE-Kennzeichnung CE0493 |
| Chlorinated | Yes |
| Beschreibung | Glatte Außenfläche der Handschuhe |
| Anwendungen | Laboratory |
| Farbe | Weiß |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyisopren |
| Produkttyp | Einweghandschuhe |
| Größe | 8,5 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,25 mil |
| Mehr anzeigen |