Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8005372 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 15136443
Marke: Ansell 83500080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polyisopren. Ansell™ TouchNTuff™ weiße Polyisopren-Handschuhe der 83-500-Serie sind ergonomisch gestaltet für eine bessere Passform und mehr Komfort und reduzieren Ermüdung und Belastungen der Hände.
  • Puderfreie, chlorierte Innenseite
  • Aufgerolltes Bündchen
  • Handspezifisch
  • Glatte Oberfläche
  • Polyisopren
  • Weiß 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyisoprene
Gepudert Powder Free
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 0,21 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell 835008
Menge 200 Paare
Beständig gegen Spritzwasserbeständigkeit
Serie 83 bis 500
Länge (angloamerikanisch) 12
Länge (metrisch) 300